Learn More
Ácido 3-(4-clorofenil)-4-ciano-5-(metiltio)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10292972 1 g 1 g
10793053 250 mg 250 miligramos
10793367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10292972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01185DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 116525-66-7
Fórmula molecular C13H8ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 309.78
Número MDL MFCD00112478
Clave InChI CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
SMILES CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 3-(4-clorofenil)-4-ciano-5-(metilsulfanil)tiofeno-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.8
Porcentaje de pureza 97%