Learn More
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10575063 1 g 1 g
10432393 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04038DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 126417-82-1
Fórmula molecular C10H10ClN3
Peso molecular (g/mol) 207.661
Número MDL MFCD00084872
Clave InChI ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 2735304
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-2-metilpirazol-3-amina
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 97%