Learn More
3-(4-clorofenil)-1-isoindolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenyl)-1-isoindolinone |
| CAS | 2224-77-3 |
| Fórmula molecular | C14H10ClNO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(p-Chlorophenyl)-phthalimidine, 3-(4-Chlorophenyl)isoindolinone, 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(17)16-13/h1-8,13H,(H,16,17) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2NC(=O)c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)-2,3-dihidroisoindol-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0451 |