Learn More
3-(4-Clorofenoxi)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449670 1 g 1 g
11439670 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449670 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50935.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 384346-27-4 | C11H14ClNO | 211.689 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384346-27-4
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.689
Número MDL MFCD08061075
Clave InChI OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 3865138
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)piperidina
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%