Learn More
3-(4-clorofenoxi)pentano-2,4-diona, Tech., Thermo Scientific™
Código de producto. 10427062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10427062 1 g 1 g
10263472 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10427062 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03987DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 31168-10-2
Fórmula molecular C11H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 226.656
Número MDL MFCD00204239
Clave InChI QOOLFYCEZZCVSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenoxy pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-4-chlorophenoxy, 3-4-chlorophenoxy-2,4-pentanedione
PubChem CID 2799447
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)pentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)C(C(=O)C)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione
Cantidad 1 g
Fórmula lineal ClC6H4OCHC(O)CH32
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.66
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico