Learn More
3-(4-Clorofenoxi)-1,2-propanediol(Clorfenesina), TRC
Código de producto. 30134256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134256 25 g 25 g
30136711 50 g 50 g
17902885 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42425025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-29-0
Fórmula molecular C9 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 202.63
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)propano-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorphenesin
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0397