Learn More
3-(4-Clorofenoxi)-1,2-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493627 25 g 25 g
11403637 100 g 100 g
11413637 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17386.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibe la liberación de histamina mediada por IgE. El 3-(4-clorofenoxi)-1,2-propanediol también se utiliza como agente antimicótico. Es un relajante muscular de acción central.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 78-82 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-29-0
Fórmula molecular C9H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 202.634
Número MDL MFCD00021990
Clave InChI MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)propano-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.64
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorphenesin