Learn More
3-(4-Clorofenoxi)-1,2-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413637 500 g 500 g
11493627 25 g 25 g
11403637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17386.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibe la liberación de histamina mediada por IgE. El 3-(4-clorofenoxi)-1,2-propanediol también se utiliza como agente antimicótico. Es un relajante muscular de acción central.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 78-82 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-29-0
Fórmula molecular C9H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 202.634
Número MDL MFCD00021990
Clave InChI MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)propano-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.64
Porcentaje de pureza 99%