Learn More
3-[4-(clorometilo)fenil]-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11350587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11350587 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10624215 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350587 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23824CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 916766-83-1
Fórmula molecular C11H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 206.673
Número MDL MFCD09702351
Clave InChI YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229472
Nombre IUPAC 3-[4-(clorometilo)fenil]-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.67
Porcentaje de pureza 97%