Learn More
Clorhidrato de 3-[4-(clorometilo)fenoxi]-N,N-dimetilpropilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
| CAS | 769123-68-4 |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C12H19Cl2NO |
| Número MDL | MFCD09702396 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1 |
| Mostrar más |