Learn More
3-(4-clorobutil)indol-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile |
| CAS | 143612-79-7 |
| Fórmula molecular | C13H13ClN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13ClN2/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6H2 |
| SMILES | ClCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorobutil)-1H-indol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0767 |