Learn More
3-(4-clorobutil)-1-(terc-butiloxicarbonil)indol-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorobutyl)-1-(tert-butyloxycarbonyl)indole-5-carbonitrile |
| CAS | 1796928-27-2 |
| Fórmula molecular | C18H21ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Chlorobutyl)-1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)indole-5-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN2O2/c1-18(2,3)23-17(22)21-12-14(6-4-5-9-19)15-10-13(11-20)7-8-16(15)21/h7-8,10,12H,4-6,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)n1cc(CCCCCl)c2cc(ccc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorobutil)-5-cianoindol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 332.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1292 |