Learn More
Ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449306 25 g 25 g
11459306 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18996.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3984-34-7
Fórmula molecular C10H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 212.63
Número MDL MFCD00002794
Clave InChI AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
PubChem CID 77604
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2104409
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.63
Porcentaje de pureza 98%