Learn More
Ácido 3-(4-Clorobenzoil)acrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337796 5 g 5 g
11347796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11467.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6269-33-6 | C10H7ClO3 | 210.613 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6269-33-6
Fórmula molecular C10H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 210.613
Número MDL MFCD00041465
Clave InChI VQVQEUFKSRHRCT-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, p-chlorobenzoylacrylic acid, trans-3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, 2e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, acide e 4-4-chlorophenyl 4-oxo 2-butenoique french, 2-butenoic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-, e, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-but-2-enoic acid
PubChem CID 671716
Nombre IUPAC ácido (E)-4-(4-clorofenil)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=CC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Punto de fusión 157°C to 159°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2719881
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.62
Porcentaje de pureza 99%