Learn More
3-(4-Clorobenzal)ftaluro, TRC
Código de producto. 30133230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133230 10 g 10 g
30007225 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36451510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20526-97-0
Fórmula molecular C15 H9 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 256.68
Sinónimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
Nombre IUPAC 3-[(4-clorofenil)metilideno]-2-benzofurano-1-una
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0291
Porcentaje de pureza >95%