Learn More
Ácido 3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]propiónico, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15408105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408105 250 mg 250 miligramos
15498095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32460.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 900027-15-8
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.617
Número MDL MFCD06823954
Clave InChI AZZBPLHKSLMVJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 3-4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl propionic acid
PubChem CID 46737496
Nombre IUPAC ácido 3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 77°C to 82°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 97%