Learn More
Ácido 3-(4-Cloro-3-metilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408305 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15408305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33072.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Punto de fusión 88°C to 92°C
Fórmula molecular C10H11ClO2
Número MDL MFCD11655590
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
Clave InChI PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
Nombre IUPAC ácido 3-(4-cloro-3-metilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 198.646
PubChem CID 46741400
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 96%