Learn More
Ácido 3-(4-cloro-3-fluorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447137 1 g 1 g
15457137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34205.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 881189-65-7 | C9H8ClFO2 | 202.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881189-65-7
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 202.609
Número MDL MFCD04116058
Clave InChI GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
PubChem CID 4680108
Nombre IUPAC ácido 3-(4-cloro-3-fluorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 96%