Learn More
Carbonato de etilo de 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiropidion |
| CAS | 1229023-00-0 |
| Fórmula molecular | C21 H27 Cl N2 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Carbonic acid, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate, Spiropidion, 3-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Ethyl Carbonate, Carbonic acid, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate, Spiropidion |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27ClN2O5/c1-6-28-20(26)29-18-17(16-13(2)11-15(22)12-14(16)3)19(25)23(4)21(18)7-9-24(27-5)10-8-21/h11-12H,6-10H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OC1=C(C(=O)N(C)C12CCN(CC2)OC)c3c(C)cc(Cl)cc3C |
| Nombre IUPAC | Carbonato de [3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-il]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 422.902 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.161 |