Learn More
Ácido 3-(4-carboxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437387 100 g 100 g
11417387 5 g 5 g
11399549 10 g 10 g
11427387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11437387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15081.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38628-51-2 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38628-51-2
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00016560
Clave InChI QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-carboxyethyl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl propionic acid, 3-4-carboxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-carboxy, pubchem19268, acmc-1ctf7, 4-carboxyhydrocinnamic acid, 4-carboxybenzenepropionic acid, 4-2-carboxyethyl benzoicacid, carboxyphenylpropionicacid; 985
PubChem CID 854054
Nombre IUPAC Ácido 4-(2-carboxietil)benzoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 288°C to 291°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3271796
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%