Learn More
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396879 5 g 5 g
11386879 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26785.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1643-30-7 | Molecular Formula: C9H9BrO2 | Molecular Weight: 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-30-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD01310793
Clave InChI NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
PubChem CID 2735609
Nombre IUPAC ácido 3-(4-bromofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%