Learn More
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517444 1 g Frasco de vidrio 1 g
10011314 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10517444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399450010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1643-30-7 | Molecular Formula: C9H9BrO2 | Molecular Weight: 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-30-7
Número MDL MFCD01310793
Clave InChI NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
PubChem CID 2735609
Nombre IUPAC ácido 3-(4-bromofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133°C to 136°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9BrO2
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)2COOH
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 229.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación