Learn More
3-(4-Bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10510143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10510143 1 g 1 g
10639705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10510143 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34810DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 118183-92-9
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Número MDL MFCD00487341
Clave InChI YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 823560
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%