Learn More
3-(4-Bromofenil)-4-(3,4-diclorofenil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415966 100 mg 100 miligramos
15425966 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60713.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421261-47-3
Fórmula molecular C15H10BrCl2N3
Peso molecular (g/mol) 383.07
Número MDL MFCD22683144
Clave InChI YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
PubChem CID 97030413
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-4-(3,4-diclorofenil)-5-metil-1,2,4-triazol
SMILES CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.07
Porcentaje de pureza 97%