Learn More
3-(4-Bromofenil)-2-propen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol |
| CAS | 105515-33-1 |
| Fórmula molecular | C9H9OBr |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6,11H,7H2/b2-1+ |
| SMILES | OC\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-bromofenil)prop-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |