Learn More
3-(4-Bromofenoxi)-6-metilpiridazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10202352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10202352 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10384132 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10202352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21310CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 368869-96-9
Fórmula molecular C11H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 265.11
Número MDL MFCD03086135
Clave InChI LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
PubChem CID 2776522
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenoxi)-6-metilpiridazina
SMILES CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza 95%