Learn More
3-[4-(Bromometil)fenil]-5-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10269382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10269382 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10148042 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34808CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 256956-42-0
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.099
Clave InChI BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7164590
Nombre IUPAC 3-[4-(bromometil)fenil]-5-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 97%