Learn More
Ácido 3-(4-bromobenzoyl)propiónico, 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376746 25 g 25 g
11356746 1 g 1 g
11366746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04008.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6340-79-0
Fórmula molecular C10H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 257.08
Número MDL MFCD00016563
Clave InChI ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-p-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromo-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-bromobenzoyl propanoic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-gamma-oxo, 4-bromo-gamma-oxo-benzenebutanoic acid
PubChem CID 80646
Nombre IUPAC ácido 4-(4-bromofenil)-4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2104410
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.09
Porcentaje de pureza ≥98%