Learn More
Ácido 3-(4-bromo-2-nitrofenol)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15466047 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15466047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33238.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromo-2-nitrophenyl)propionic acid
CAS 1086386-16-4
Punto de fusión 143°C to 147°C
Fórmula molecular C9H8BrNO4
Número MDL MFCD11655615
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-4-bromo-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-bromo-2-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo-2-nitro
Clave InChI ZYCLOPCPLDELLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-(4-bromo-2-nitrofenol)propanoico
Peso molecular (g/mol) 274.07
PubChem CID 46741414
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.07
Porcentaje de pureza 96%