Learn More
3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol |
| CAS | 56181-82-9 |
| Fórmula molecular | C22H19BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19BrO/c23-20-11-9-16(10-12-20)15-5-7-17(8-6-15)19-13-18-3-1-2-4-21(18)22(24)14-19/h1-12,19,22,24H,13-14H2 |
| SMILES | OC1CC(Cc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4ccc(Br)cc4 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-(4-bromofenil)fenil]-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 379.29 |