Learn More
3,4-Bis(trifluorometilo)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321919 1 g 1 g
11331919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26008.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20857-46-9
Fórmula molecular C7H3F6N
Peso molecular (g/mol) 215.10
Número MDL MFCD08686956
Clave InChI SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 14937917
Nombre IUPAC 3,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 42°C to 44°C (24 mmHg)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 96%