Learn More
3,4-bis(terc-butildimetilsililoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde |
| CAS | 99815-16-4 |
| Fórmula molecular | C19H34O3Si2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34O3Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-12-11-15(14-20)13-17(16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-14H,1-10H3 |
| SMILES | O=C([H])C1=CC=C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis((terc-butildimetilsilil)oxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 366.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.2 |