Learn More
Ácido 3,4-bis(fenilmetoxi)-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| CAS | 1570-05-4 |
| Fórmula molecular | C21H18O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,4-Bis(benzyloxy)-benzoic Acid, 3,4-Bis(benzyloxy)benzoic Acid, 3,4-Dibenzyloxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O4/c22-21(23)18-11-12-19(24-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)25-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-bis(fenilmetoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1205 |