Learn More
3,4-bis(metoximetoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(methoxymethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 6515-06-6 |
| Fórmula molecular | C11H14O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-7-15-10-4-3-9(6-12)5-11(10)16-8-14-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCOc1ccc(C=O)cc1OCOC |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(metoximetoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0841 |