Learn More
3,4-bis(etoximetoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 128837-28-5 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5/c1-3-15-9-17-12-6-5-11(8-14)7-13(12)18-10-16-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOCOc1ccc(C=O)cc1OCOCC |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(etoximetoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1154 |