Learn More
3,4-bis(difluorometoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 127842-54-0 |
| Fórmula molecular | C9 H6 F4 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,4-Bis-Difluoromethoxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H |
| SMILES | FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1OC(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(difluorometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 238.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0253 |