Learn More
Radical 3,4-bis(bromometil)-2,5-dihidro-2,2,5,5-tetrametil-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrr |
| CAS | 229621-20-9 |
| Fórmula molecular | C10 H16 Br2 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16Br2NO/c1-9(2)7(5-11)8(6-12)10(3,4)13(9)14/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CBr)CBr |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(bromometil)-1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.9599 |