Learn More
Éster metílico del ácido [3,4-bis(benciloxi)fenil]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 15373-33-8 |
| Fórmula molecular | C23H22O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22O4/c1-25-23(24)15-20-12-13-21(26-16-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)27-17-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-17H2,1H3 |
| SMILES | O=C(CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C(OCC3=CC=CC=C3)=C1)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-bis(benciloxi)fenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.15 |