Learn More
[3,4-bis(benciloxi)fenil]-1,2-etanodiol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol-d5 |
| CAS | 1794960-44-3 |
| Fórmula molecular | C22H17D5O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1,2-ethanediol-d5, rac 3,4-Bis(benzyloxy)phenylethylene Glycol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O4/c23-14-20(24)19-11-12-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)22(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,20,23-24H,14-16H2/i11D,12D,13D,14D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(O)C([2H])([2H])O)c([2H])c(OCc2ccccc2)c1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-2-[2,3,6-trideuterio-4,5-bis(fenilmetoxi)fenil]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 355.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.1832 |