Learn More
3,4-bis(3-indolil)maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide |
| CAS | 119139-23-0 |
| Fórmula molecular | C20H13N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bisindolylmaleimide Iv |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25) |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(=C1c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1008 |