Learn More
3,4-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
3,4-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| CAS | 80407-68-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-Di(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOc1ccc(cc1OCCOC)C#N |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo |
| Mostrar más |