Learn More
Éster etílico del ácido 3,4-bis(2-metoxietoxi)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050116 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050116 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido 3,4-bis(2-metoxietoxi)benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
CAS 183322-16-9
Nombres de analitos o componentes 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, Ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O6/c1-4-19-15(16)12-5-6-13(20-9-7-17-2)14(11-12)21-10-8-18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(OCCOC)c(OCCOC)c1
Nombre IUPAC 3,4-bis(2-metoxietoxi)benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 298.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1416 g/mol