Learn More
3,4-bis(2-metoxietoxi)benzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30050484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050484 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.060100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,4-bis(2-metoxietoxi)benzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
CAS 80407-64-3
Nombres de analitos o componentes 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H18 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O5/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3
SMILES COCCOc1ccc(C=O)cc1OCCOC
Nombre IUPAC 3,4-bis(2-metoxietoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 254.279
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1154 g/mol