Learn More
3-(4-Bifenilil)-N-Fmoc-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498487 250 mg 250 miligramos
15478487 1 g 1 g
15488487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52002.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 199110-64-0 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199110-64-0
Fórmula molecular C30H25NO4
Peso molecular (g/mol) 463.533
Número MDL MFCD00191198
Clave InChI VSGACONKQRJFGX-NDEPHWFRSA-N
Sinónimo fmoc-l-4,4'-biphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-bip 4,4'-oh, fmoc-4-biphenyl-l-ala, fmoc-4-phenyl-phe-oh, 3-4-biphenylyl-n-fmoc-l-alanine, fmoc-p-phenyl-l-phenylalanine, fmoc-bip-oh, fmoc-l-phe 4-ph-oh, 2s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761797
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-fenilfenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-L-alanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.52
Porcentaje de pureza 95%