Learn More
3-(4-Bifenilil)-N-Fmoc-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478627 1 g 1 g
15498627 250 mg 250 miligramos
15488627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205526-38-1 | C30H25NO4 | 463.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205526-38-1
Fórmula molecular C30H25NO4
Peso molecular (g/mol) 463.53
Número MDL MFCD00191199
Clave InChI VSGACONKQRJFGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-4,4'-biphenylalanine, fmoc-d-bip-oh, fmoc-d-bip 4,4'-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-4-biphenyl-d-ala, fmoc-l-phe 4-ph-oh, fmoc-bip-oh, 2r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1664, fmoc-d-bip 4,4atrade mark-oh
PubChem CID 7019142
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-fenilfenil)propanoico
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-D-alanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.52
Porcentaje de pureza 95%