Learn More
Ácido 3-(4-bifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30343664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343664 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30343664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39785525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Fórmula molecular C24 H34 N4 O5 S
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-N-[2-[2-[(4-metilciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 490.616
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.225