Learn More
Acido 3-(4-bifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405487 1 g 1 g
15415487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32729.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35888-99-4 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35888-99-4
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.28
Número MDL MFCD06823979
Clave InChI MVFHRQWYCXYYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2 4-biphenyl propionic acid, 3-4-phenylphenyl propanoic acid, 3-4-biphenyl propionic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, 3-biphenyl-4-yl propanoic acid, 1,1'-biphenyl-4-propanoic acid, 2 para-biphenyl propionic acid, biphenyl-4-propanoic acid
PubChem CID 3082434
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fenilfenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Biphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-propanoic acid