Learn More
Ácido 3-[4-(benciloxi)fenil]propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416627 5 g 5 g
15406627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33766.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50463-48-4 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50463-48-4
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.301
Número MDL MFCD01570264
Clave InChI QTSAUVQZNADEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-benzyloxyphenyl propionic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propionic acid, benzyloxyphenylpropanoic acid, 3-4-benzyloxyphenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-phenylmethoxy, maybridge3_003480, 4-benzyloxy benzenepropanoic acid
PubChem CID 561372
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fenilmetoxifenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 116°C to 118°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 96%