Learn More
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| CAS | 2393-17-1 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-(p-Aminophenyl)propanoic Acid, 3-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Aminohydrocinnamic Acid, NSC 25083, p-Aminohydrocinnamic Acid, beta-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(4-aminofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |