Learn More
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324256 1 g 1 g
11334256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19330.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2393-17-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00017118
Clave InChI WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-aminophenyl propionic acid, 3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-aminohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 4-amino, 3-p-aminophenyl propionic acid, beta-p-aminophenyl propionic acid, p-aminohydrocinnamic acid, 4-aminobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-amino, beta-4-aminophenyl propionic acid
PubChem CID 75451
Nombre IUPAC ácido 3-(4-aminofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Aminophenyl)propionic acid
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2209840
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%